Diallylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₁N Punto di ebollizione: 112°C Punto di fusione: -88°C Flash Pt: 14°C |
MDL Number:
MFCD00008642 CAS Number: 124-02-7 EINECS: 204-671-2 UN: 2359 ADR: 3,II Merck Index: 14,02971 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |