Tetraethylene glycol dimethyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,5,8,11,14-Pentaoxapentadecane
Formula:
C₁₀H₂₂O₅ Peso molecolare: 222.28 g/mol Punto di ebollizione: 276°C Flash Pt: 140°C |
MDL Number:
MFCD00008505 CAS Number: 143-24-8 EINECS: 205-594-7 Merck Index: 14,09208 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |