Triethylene glycol monomethyl ether ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₆O₄ Punto di ebollizione: 248°C Punto di fusione: –45°C Flash Pt: 134°C |
MDL Number:
MFCD00002875 CAS Number: 112-35-6 EINECS: 203-962-1 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |