Stampa…
Dimethyl-3-oxoglutarate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A0056-25G A0056-500G A0056-100G
TCIAA0056-25GEA 32 EUR
TCIAA0056-25G TCIAA0056-500G TCIAA0056-100G
Dimethyl-3-oxoglutarate ≥95.0% (by GC)
Dimethyl-3-oxoglutarate
Formula: C₇H₁₀O₅
Peso molecolare: 174.15 g/mol
Punto di ebollizione: 150°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008462
CAS Number: 1830-54-2
EINECS: 217-385-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&vid=4f394fe04673efa6bdecab70493090ebcda6127a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %