Diethyl-3-oxoglutarate ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Formula:
C₉H₁₄O₅ Punto di ebollizione: 250°C Flash Pt: 71°C |
MDL Number:
MFCD00009200 CAS Number: 105-50-0 EINECS: 203-302-2 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |