Stampa…
Butandiol glicidil etere ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
Synonyms: Araldite RD-2
B0964-25ML B0964-250ML
TCIAB0964-25MLEA 71 EUR
TCIAB0964-25ML TCIAB0964-250ML
Butandiol glicidil etere ≥93.0% (by GC)
Butandiol glicidil etere
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Peso molecolare: 202,25 g/mol
Punto di ebollizione: 160°C
Flash Pt: 140°C
MDL Number: MFCD00005146
CAS Number: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&vid=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %