1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₆I₂N₂O₂ Punto di fusione: 198°C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00020867 CAS Number: 2232-12-4 UN: 3085 ADR: 5.1,II |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 97.0 % |