3,4-Dihydro-2H-pyran ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
|
Pericolo
|
D0555-25ML
D0555-500ML
D0555-100ML
TCIAD0555-25MLEA
18
EUR
TCIAD0555-25ML
TCIAD0555-500ML
TCIAD0555-100ML
3,4-Dihydro-2H-pyran ≥97.0% (by GC)
3,4-Dihydro-2H-pyran
Formula:
C₅H₈O Peso molecolare: 84,12 g/mol Punto di ebollizione: 86°C Flash Pt: -6°C |
MDL Number:
MFCD00006558 CAS Number: 110-87-2 EINECS: 203-810-4 UN: 2376 ADR: 3,II |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |