Stampa…
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A0656-10ML A0656-25ML
TCIAA0656-10MLEA 179 EUR
TCIAA0656-10ML TCIAA0656-25ML
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine ≥98.0% (by GC)
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Formula: C₆H₁₅N
Punto di ebollizione: 102°C
Flash Pt: 1°C
MDL Number: MFCD00008078
CAS Number: 3850-30-4
EINECS: 223-353-4
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&vid=3f2ea619d7a3287fc6ee0dc77b3e3ed83a76d81c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %