Stampa…
Methoxyacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0103-25ML M0103-5ML
TCIAM0103-25MLEA 163 EUR
TCIAM0103-25ML TCIAM0103-5ML
Methoxyacetonitrile ≥98.0% (by GC)
Methoxyacetonitrile
Formula: C₃H₅NO
Peso molecolare: 71,08 g/mol
Punto di ebollizione: 119°C
Flash Pt: 32°C
MDL Number: MFCD00001892
CAS Number: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=852dbffd4b16fa0576738cab32bda549e6dc644e&vid=852dbffd4b16fa0576738cab32bda549e6dc644e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %