Potassio perrenato
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
P1939-1G
P1939-5G
TCIAP1939-1GEA
49
EUR
TCIAP1939-1G
TCIAP1939-5G
Potassio perrenato
Potassio perrenato
Formula:
KO₄Re Punto di ebollizione: 1370 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 550°C Densità: 4,88 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00011365 CAS Number: 10466-65-6 EINECS: 233-953-8 UN: 1479 ADR: 5.1,II |
|
Appearance | White to Gray powder to crystal |
Rhenium | 63.0 to 65.5 % |