Cesio cloruro ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Formula:
CsCl Punto di ebollizione: 1303 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 646 °C Densità: 3,7808 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010955 CAS Number: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 14,02011 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |