Stampa…
Sodio tetraidroborato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Sodio tetraidruroborato
S0480-100G S0480-500G S0480-25G
TCIAS0480-100GEA 45 EUR
TCIAS0480-100G TCIAS0480-500G TCIAS0480-25G
Sodio tetraidroborato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Sodio tetraidroborato
Formula: NaBH₄
Punto di fusione: 400 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003518
CAS Number: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,08592
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&vid=53f98a43cd5cd3b0e549ff43068403b1a1ce4ae0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %