Stampa…

Ciclopentene ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

C1617-25ML C1617-500ML C1617-100ML
TCIAC1617-25MLEA 20 EUR
TCIAC1617-25ML TCIAC1617-500ML TCIAC1617-100ML
Ciclopentene ≥95.0% (by GC)
Ciclopentene
Formula: C₅H₈
Peso molecolare: 68,12 g/mol
Punto di ebollizione: 46°C
Punto di fusione: -135°C
Densità: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -29°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001394
CAS Number: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&vid=363852c3d08ff04265daea3e31cd2d498860ba51&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR