Stampa…
Ciclopentene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0511-25ML C0511-500ML C0511-100ML
TCIAC0511-25MLEA 22 EUR
TCIAC0511-25ML TCIAC0511-500ML TCIAC0511-100ML
Ciclopentene ≥98.0% (by GC)
Ciclopentene
Formula: C₅H₈
Peso molecolare: 68,12 g/mol
Punto di ebollizione: 46°C
Punto di fusione: -135°C
Densità: 0,744 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -29°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001394
CAS Number: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN: 2246
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&vid=752323d7b34e9a3c7b01199e027c638a01624675&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %