Stampa…
Cicloesene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0491-25ML C0491-500ML
TCIAC0491-25MLEA 16 EUR
TCIAC0491-25ML TCIAC0491-500ML
Cicloesene ≥99.0% (by GC)
Cicloesene
Formula: C₆H₁₀
Peso molecolare: 82,15 g/mol
Punto di ebollizione: 82°C
Punto di fusione: –104 °C
Densità: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -6°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001539
CAS Number: 110-83-8
EINECS: 203-807-8
UN: 2256
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da3da4334c7f11de68e86d10c3222f1e94dd1380&vid=da3da4334c7f11de68e86d10c3222f1e94dd1380&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %