Stampa…
Cycloheptene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0688-25ML C0688-5ML
TCIAC0688-25MLEA 219 EUR
TCIAC0688-25ML TCIAC0688-5ML
Cycloheptene ≥96.0% (by GC)
Cycloheptene
Formula: C₇H₁₂
Peso molecolare: 96,17 g/mol
Punto di ebollizione: 115°C
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 0,824 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004156
CAS Number: 628-92-2
EINECS: 211-060-4
UN: 2242
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07be40630d09be7cd15f8ee7a83420ff0b5db464&vid=07be40630d09be7cd15f8ee7a83420ff0b5db464&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %