Stampa…
trans-1,4-Dimethylcyclohexane ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: trans-Hexahydro-p-xylene
D0271-25ML D0271-5ML
TCIAD0271-25MLEA 141 EUR
TCIAD0271-25ML TCIAD0271-5ML
trans-1,4-Dimethylcyclohexane ≥95.0% (by GC)
trans-1,4-Dimethylcyclohexane
Formula: C₈H₁₆
Peso molecolare: 112,22 g/mol
Punto di ebollizione: 119°C
Punto di fusione: –37 °C
Densità: 0,763 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064955
CAS Number: 2207-04-7
EINECS: 218-622-8
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ee8ae029e0c2af865a16c815d2c4ade069e29b0&vid=5ee8ae029e0c2af865a16c815d2c4ade069e29b0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %