Stampa…
trans-1,2-Dimethylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: trans-Hexahydro-o-xylene
D0697-25ML D0697-5ML
TCIAD0697-25MLEA 119 EUR
TCIAD0697-25ML TCIAD0697-5ML
trans-1,2-Dimethylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
trans-1,2-Dimethylcyclohexane
Formula: C₈H₁₆
Peso molecolare: 112,22 g/mol
Punto di ebollizione: 123 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –88 °C
Densità: 0,776 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 7°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001505
CAS Number: 6876-23-9
EINECS: 229-979-4
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&vid=50279f3e6ca55a12ec7938137415278837866199&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %