Stampa…
cis-1,4-Dimethylcyclohexane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Cis-1,4-dimethylcyclohexane
D1715-25ML D1715-5ML
TCIAD1715-25MLEA 143 EUR
TCIAD1715-25ML TCIAD1715-5ML
cis-1,4-Dimethylcyclohexane ≥98.0% (by GC)
cis-1,4-Dimethylcyclohexane
Formula: C₈H₁₆
Peso molecolare: 112,22 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064174
CAS Number: 624-29-3
EINECS: 210-840-1
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d3633b1a4e98c68df7e93cf84a2a946a23cc4fe&vid=6d3633b1a4e98c68df7e93cf84a2a946a23cc4fe&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %