Stampa…
cis-1,3-Dimethylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: cis-Hexahydro-m-xylene
D1055-25ML D1055-5ML
TCIAD1055-25MLEA 146 EUR
TCIAD1055-25ML TCIAD1055-5ML
cis-1,3-Dimethylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
cis-1,3-Dimethylcyclohexane
Formula: C₈H₁₆
Peso molecolare: 112,22 g/mol
Punto di ebollizione: 120°C
Punto di fusione: –75,5 °C
Densità: 0,766 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 6°C
MDL Number: MFCD00001507
CAS Number: 638-04-0
EINECS: 211-316-5
UN: 2263
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab36b3d01e48f9120dec9e5779768ae17a4ffc12&vid=ab36b3d01e48f9120dec9e5779768ae17a4ffc12&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %