Stampa…
Metilcicloesano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0190-25ML M0190-500ML
TCIAM0190-25MLEA 16 EUR
TCIAM0190-25ML TCIAM0190-500ML
Metilcicloesano ≥99.0% (by GC)
Metilcicloesano
Formula: C₆H₁₁CH₃
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: –127°C
Densità: 0,7693 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –4°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001497
CAS Number: 108-87-2
EINECS: 203-624-3
UN: 2296
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06047
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&vid=1e7ebe656864250c4cbf940e56ab32d33bd5ef69&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %