Stampa…
Ethylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
E0073-25ML E0073-500ML
TCIAE0073-25MLEA 16 EUR
TCIAE0073-25ML TCIAE0073-500ML
Ethylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Ethylcyclohexane
Formula: C₈H₁₆
Peso molecolare: 112,22 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
Punto di fusione: –111,1 °C
Densità: 0,788 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 16°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001523
CAS Number: 1678-91-7
EINECS: 216-835-0
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=068ae1fc8211cc4c69222f78b5faab17d9238e97&vid=068ae1fc8211cc4c69222f78b5faab17d9238e97&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %