Stampa…
Isopropylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Hexahydrocumene
I0161-25ML I0161-500ML
TCIAI0161-25MLEA 23 EUR
TCIAI0161-25ML TCIAI0161-500ML
Isopropylcyclohexane ≥99.0% (by GC)
Isopropylcyclohexane
Formula: C₉H₁₈
Peso molecolare: 126,24 g/mol
Punto di ebollizione: 151°C
Punto di fusione: –90 °C
Densità: 0,8036 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 35°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001480
CAS Number: 696-29-7
EINECS: 211-792-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70e10e5249caabaf28e31f066c1bdab7ee4b246b&vid=70e10e5249caabaf28e31f066c1bdab7ee4b246b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %