Stampa…
cis-4-Metilcicloesanolo ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0353-5ML M0353-1ML
TCIAM0353-5MLEA 112 EUR
TCIAM0353-5ML TCIAM0353-1ML
cis-4-Metilcicloesanolo ≥98.0% (by GC)
cis-4-Metilcicloesanolo
Formula: C₇H₁₄O
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 70°C
MDL Number: MFCD00064170
CAS Number: 7731-28-4
EINECS: 231-789-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eaa78af25f347ad1aaac0d6053f300380e558cf2&vid=eaa78af25f347ad1aaac0d6053f300380e558cf2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %