4-tert-Butylcyclohexylamine cis- and trans-mixture ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₂₁N Punto di ebollizione: 202 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 18 °C Densità: 0,87 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 79°C |
MDL Number:
MFCD00013763 CAS Number: 5400-88-4 EINECS: 226-444-7 UN: 2735 ADR: 8,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % (total of isomers) |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |