Stampa…
Dimedone ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Synonyms: 5,5-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione, 5,5-Dimethylcyclohexane-1,3-dione
D0701-25G D0701-500G D0701-100G
TCIAD0701-25GEA 24 EUR
TCIAD0701-25G TCIAD0701-500G TCIAD0701-100G
Dimedone ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Dimedone
Formula: C₈H₁₂O₂
Peso molecolare: 140,18 g/mol
Punto di ebollizione: 234 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001588
CAS Number: 126-81-8
EINECS: 204-804-4
Merck Index: 14,03242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db51dff55c6cf1b485bf4a374bd24edb042c3c56&vid=db51dff55c6cf1b485bf4a374bd24edb042c3c56&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.1 %