Stampa…
4-Metilcicloesanone ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0199-25ML M0199-500ML
TCIAM0199-25MLEA 19 EUR
TCIAM0199-25ML TCIAM0199-500ML
4-Metilcicloesanone ≥98.0% (by GC)
4-Metilcicloesanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001643
CAS Number: 589-92-4
EINECS: 209-665-3
UN: 2297
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=787255fa887b127c5bbfb3732b665c9bf69127de&vid=787255fa887b127c5bbfb3732b665c9bf69127de&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %