Stampa…
2-Metilcicloesanone ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
M0197-25ML M0197-500ML M0197-100ML
TCIAM0197-25MLEA 29 EUR
TCIAM0197-25ML TCIAM0197-500ML TCIAM0197-100ML
2-Metilcicloesanone ≥96.0% (by GC)
2-Metilcicloesanone
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 165°C
Punto di fusione: –14 °C
Densità: 0,924 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 48°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001635
CAS Number: 583-60-8
EINECS: 209-513-6
UN: 2297
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef6e2cc50168ef11a67b41a83effac2186af1e04&vid=ef6e2cc50168ef11a67b41a83effac2186af1e04&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %