Stampa…
(Bromomethyl)cyclobutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Cyclobutyl methyl bromide
B3679-25G B3679-5G
TCIAB3679-25GEA 167 EUR
TCIAB3679-25G TCIAB3679-5G
(Bromomethyl)cyclobutane ≥98.0% (by GC)
(Bromomethyl)cyclobutane
Formula: C₅H₉Br
Peso molecolare: 149,03 g/mol
Punto di ebollizione: 124°C
Densità: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 36°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040960
CAS Number: 17247-58-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32d629e02caa95be2466153b8c977530f6f0fa7&vid=d32d629e02caa95be2466153b8c977530f6f0fa7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %