Stampa…
Methylenecyclohexane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0921-25ML M0921-5ML
TCIAM0921-25MLEA 541 EUR
TCIAM0921-25ML TCIAM0921-5ML
Methylenecyclohexane ≥97.0% (by GC)
Methylenecyclohexane
Formula: C₇H₁₂
Peso molecolare: 96,17 g/mol
Punto di ebollizione: 101°C
Punto di fusione: –106,7 °C
Densità: 0,8074 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -6°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001661
CAS Number: 1192-37-6
EINECS: 214-752-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&vid=77269375ed88d94b0c1ad1568a20edc221205b17&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %