Stampa…
Ciclopentano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: Pentamethylene
C0699-25ML C0699-500ML C0699-100ML
TCIAC0699-25MLEA 16 EUR
TCIAC0699-25ML TCIAC0699-500ML TCIAC0699-100ML
Ciclopentano ≥98.0% (by GC)
Ciclopentano
Formula: C₅H₁₀
Punto di ebollizione: 50°C
Punto di fusione: –93,3 °C
Densità: 0,746 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001356
CAS Number: 287-92-3
EINECS: 206-016-6
UN: 1146
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&vid=f47b1a09174a0ce17bd9686a0f73edc8e7eef438&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %