Stampa…
2-Bromo-3-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 2-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
B2625-1G B2625-5G
TCIAB2625-1GEA 35 EUR
TCIAB2625-1G TCIAB2625-5G
2-Bromo-3-formylpyridine ≥98.0% (by GC)
2-Bromo-3-formylpyridine
Formula: C₆H₄BrNO
Peso molecolare: 186,01 g/mol
Punto di ebollizione: 100°C
MDL Number: MFCD04966945
CAS Number: 128071-75-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=895a0d341695e9577ace77ba4cc28b54a1719249&vid=895a0d341695e9577ace77ba4cc28b54a1719249&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C