2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₁₁ClO₃S Punto di ebollizione: 156°C |
MDL Number:
MFCD00000970 CAS Number: 80-41-1 EINECS: 201-277-2 ADR: 6.1,III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |