Stampa…
Methyl-3-furoate ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Methyl furan-3-carboxylate
F0468-25G F0468-5G
TCIAF0468-25GEA 310 EUR
TCIAF0468-25G TCIAF0468-5G
Methyl-3-furoate ≥96.0% (by GC)
Methyl-3-furoate
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126,11 g/mol
Punto di ebollizione: 64°C
MDL Number: MFCD06203671
CAS Number: 13129-23-2
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f923cfd74ef0ebd1afffb7a23ff772c7877cc15&vid=5f923cfd74ef0ebd1afffb7a23ff772c7877cc15&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %