Stampa…
Ethyl-3-chloropropionate ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
C1274-25G C1274-100G
TCIAC1274-25GEA 101 EUR
TCIAC1274-25G TCIAC1274-100G
Ethyl-3-chloropropionate ≥97.0% (by GC)
Ethyl-3-chloropropionate
Formula: C₅H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 162°C
Flash Pt: 54°C
MDL Number: MFCD00000989
CAS Number: 623-71-2
EINECS: 210-809-2
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=519c6a70d21de5d9e2a95c245d6db7ee2793a9e4&vid=519c6a70d21de5d9e2a95c245d6db7ee2793a9e4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %