Stampa…
2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B3260-25G B3260-5G
TCIAB3260-25GEA 105 EUR
TCIAB3260-25G TCIAB3260-5G
2-Bromo-6-methoxypyridine ≥97.0% (by GC)
2-Bromo-6-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Punto di ebollizione: 91°C
Flash Pt: 104°C
MDL Number: MFCD00088345
CAS Number: 40473-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9111fe8d48130382ce3858b9c098367ce6d7534a&vid=9111fe8d48130382ce3858b9c098367ce6d7534a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %