Stampa…
Methyl-3-bromopropionate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B0648-25G B0648-100G
TCIAB0648-25GEA 50 EUR
TCIAB0648-25G TCIAB0648-100G
Methyl-3-bromopropionate ≥99.0% (by GC)
Methyl-3-bromopropionate
Formula: C₄H₇BrO₂
Punto di ebollizione: 105°C
Flash Pt: 75°C
MDL Number: MFCD00000250
CAS Number: 3395-91-3
EINECS: 222-247-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&vid=5fe9e721219d8d7e27f94e61a5dcf1392bae6265&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %