Stampa…
Cicloesano ≥99.5% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0469-25ML C0469-500ML
TCIAC0469-25MLEA 16 EUR
TCIAC0469-25ML TCIAC0469-500ML
Cicloesano ≥99.5% (by GC)
Cicloesano
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 81°C
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 0,7785 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003814
CAS Number: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02723
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&vid=b07639659b2a13e27fbc013757200f70c5b4807b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %