Stampa…
Cycloheptane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0465-25ML C0465-5ML
TCIAC0465-25MLEA 148 EUR
TCIAC0465-25ML TCIAC0465-5ML
Cycloheptane ≥98.0% (by GC)
Cycloheptane
Formula: C₇H₁₄
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 118°C
Punto di fusione: –12 °C
Densità: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004147
CAS Number: 291-64-5
EINECS: 206-030-2
UN: 2241
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d4ec041af1d3e66769171f1eabb4c95285ccfdd&vid=3d4ec041af1d3e66769171f1eabb4c95285ccfdd&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %