Stampa…
Cyclohexanethiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0727-25ML C0727-500ML
TCIAC0727-25MLEA 29 EUR
TCIAC0727-25ML TCIAC0727-500ML
Cyclohexanethiol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cyclohexanethiol
Formula: C₆H₁₂S
Punto di ebollizione: 158°C
Punto di fusione: –72 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001455
CAS Number: 1569-69-3
EINECS: 216-378-7
UN: 3054
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c57355e1fba24f75aaaf64697037900aea525533&vid=c57355e1fba24f75aaaf64697037900aea525533&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %