Stampa…
Cyclobutanol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0770-1G C0770-5G
TCIAC0770-1GEA 57 EUR
TCIAC0770-1G TCIAC0770-5G
Cyclobutanol ≥98.0% (by GC)
Cyclobutanol
Formula: C₄H₈O
Peso molecolare: 72,11 g/mol
Punto di ebollizione: 125°C
Densità: 0,9226 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 21°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001318
CAS Number: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1987
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f64239de0a21aa6ca768301fa94d2789d499bab&vid=4f64239de0a21aa6ca768301fa94d2789d499bab&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %