Stampa…

Cyclopropylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: Aminocyclopropane

C0981-25ML C0981-5ML
TCIAC0981-25MLEA 44 EUR
TCIAC0981-25ML TCIAC0981-5ML
Cyclopropylamine ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Cyclopropylamine
Formula: C₃H₇N
Punto di ebollizione: 50°C
Punto di fusione: –10 °C
Densità: 0,8131 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 1°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001301
CAS Number: 765-30-0
EINECS: 212-142-2
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e619f5aaeb6f86cfa140bf8b3a1f8b211c7549ae&vid=e619f5aaeb6f86cfa140bf8b3a1f8b211c7549ae&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR