Stampa…
Chlorocyclohexane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: Cyclohexyl chloride
C0153-25ML C0153-500ML
TCIAC0153-25MLEA 16 EUR
TCIAC0153-25ML TCIAC0153-500ML
Chlorocyclohexane ≥98.0% (by GC)
Chlorocyclohexane
Formula: C₆H₁₁Cl
Peso molecolare: 118,61 g/mol
Punto di ebollizione: 143°C
Punto di fusione: -44°C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 32°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003822
CAS Number: 542-18-7
EINECS: 208-806-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02732
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&vid=9209010a5de1ec60eecb19ca9eefdda05fa6eba1&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %