Chlorocyclobutane ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cyclobutyl chloride
C1033-1ML
C1033-5ML
TCIAC1033-1MLEA
56
EUR
TCIAC1033-1ML
TCIAC1033-5ML
Chlorocyclobutane ≥98.0% (by GC)
Chlorocyclobutane
Formula:
C₄H₇Cl Peso molecolare: 90.55 g/mol Punto di ebollizione: 82°C Densità: 0.991 Flash Pt: –8°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00013736 CAS Number: 1120-57-6 EINECS: 214-314-2 UN: 1993 ADR: 3 II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |