Stampa…
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: Cycloleucine, 1-Aminocyclopentane-1-carboxylic acid
A1063-25G A1063-5G A1063-1G
TCIAA1063-25GEA 249 EUR
TCIAA1063-25G TCIAA1063-5G TCIAA1063-1G
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
1-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 330°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001381
CAS Number: 52-52-8
EINECS: 200-144-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba988210b9e772de1c937c2b736d786dc9b7c4ce&vid=f83e54dd9ca76a1f266772d0ac49d525ae63aec2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency