Stampa…
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98,0 GC, T
Fornitore: TCI
Synonyms: 1-Amino-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
A1068-100G A1068-25G
TCIAA1068-100GEA 587 EUR
TCIAA1068-100G TCIAA1068-25G
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid 98,0 GC, T
1-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₂
Peso molecolare: 143.19 g/mol
Punto di ebollizione: 272
Punto di fusione: 170
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001487
CAS Number: 2756-85-6
EINECS: 220-411-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7397972b389cc17f098502d2013cf0b8c34530e&vid=14af5f6c8f0da4506c76c49f564ee0daa73f18d8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency