Stampa…
Cyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
C0512-25G C0512-5G
TCIAC0512-25GEA 45 EUR
TCIAC0512-25G TCIAC0512-5G
Cyclopentanecarboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114,14 g/mol
Punto di ebollizione: 216°C
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 94°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001371
CAS Number: 3400-45-1
EINECS: 222-269-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd651b2a3a5616f6230c76a47c8028145218a28e&vid=a9b8b3c92b24092fb9a4509a4f3d6639632d7dff&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %