Stampa…
Acido cicloesancarbossilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI
Attenzione
C0470-25G C0470-500G
TCIAC0470-25GEA 16 EUR
TCIAC0470-25G TCIAC0470-500G
Acido cicloesancarbossilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acido cicloesancarbossilico
Formula: C₇H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 232 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 31 °C
Densità: 1,03 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001461
CAS Number: 98-89-5
EINECS: 202-711-3
Merck Index: 14,02724
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40df249d3b16ca0d417e270f03c152bf9d2424f7&vid=dd9011e9a0f5bf68fe03fda0b010468889fe4ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %