Stampa…
Cyclobutanecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI
Pericolo
C0888-10G C0888-25G
TCIAC0888-10GEA 36 EUR
TCIAC0888-10G TCIAC0888-25G
Cyclobutanecarboxylic acid ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cyclobutanecarboxylic acid
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 196°C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 83°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001323
CAS Number: 3721-95-7
EINECS: 223-072-7
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=828e15ac90e2750d824be5ce0e620b84f2f684a1&vid=cc04809349d25cca31a4117c436702c7ce9df7c6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %